missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propane-1-sulfonamide (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propane-1-sulfonamide |
| CAS | 24243-71-8 |
| Molekylær formel | C3H9NO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propane-1-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H2,4,5,6) |
| SMIL | CCCS(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | propane-1-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.17 |
| Formel vægt | 123.0354 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?