Få mere at vide
Propane-1-sulfonamide (~90%), TRC
Artikelnummer. 30344118
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30344118 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30344118 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB523153250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propane-1-sulfonamide
CAS 24243-71-8
Molekylær formel C3H9NO2S
Mængde 250 mg
Synonym Propane-1-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C3H9NO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H2,4,5,6)
SMIL CCCS(=O)(=O)N
IUPAC navn propane-1-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 123.17
Formel vægt 123.0354