missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propan-2-yl Ethane-1-sulfonate, TRC

Artikelnummer. 30012062
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012062 100 mg
30009484 50 mg
30008104 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30012062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB523895100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14245-62-6
Molekylær formel C5H12O3S
Molekylvægt (g/mol) 152.21
Synonym 1-Methylethyl Ethanesulfonate, Isopropyl Ethanesulfonate
IUPAC navn propan-2-yl ethanesulfonate
SMIL CCS(=O)(=O)OC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propan-2-yl Ethane-1-sulfonate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12O3S/c1-4-9(6,7)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Formel vægt 152.0507
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.