Få mere at vide
Propan-1-ol, til HPLC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10111440 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10111440 2.5 L 2.5 L
10449760 - 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10111440 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/7486/17
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Tekniske data
pH 7
Smeltepunkt -127 °C
Farve Farveløs
Mængde 2.5 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 25 mbar ved 20 °C
Viskositet 2,2 mPaS ved 20 °C
Kogepunkt 97 °C
Formel vægt 60,1 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.