Tekniske data
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | -127 °C |
| Farve | Farveløs |
| Mængde | 500 mL |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Damptryk | 25 mbar ved 20 °C |
| Viskositet | 2,2 mPaS ved 20 °C |
| Kogepunkt | 97 °C |
| Formel vægt | 60,1 g/mol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 1-Propanol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.