Få mere at vide
Propan-1-ol, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254152 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal dåse
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Artikelnummer. 10254152
Brand: Fisher Chemical P/7481/PB15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
C3H8O, CAS nummer-71-23-8, 1-hydroxypropan, optal, propanol, osmosol extra, n-propylalkohol, n-propanol, ethylcarbinol, 1-propanol, propylalkohol, propylalkohol, 2,5L, 97 grader.C, CHEBI:28830, Farveløs, 1g/6,6 BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, propan-1-ol, -127 grader C, 2941, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71-23-8
Molekylær formel C3H8O
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00002941
InChI nøgle BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC navn propan-1-ol
SMIL CCCO
Specifications
pH 7
Smeltepunkt -127°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 97°C
Mængde 1 L
Emballage Plastbelagt glasflaske
Fysisk form Væske
Damptryk 25mbar at 20°C
Viskositet 2.2 mPaS at 20°C
Formel vægt 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Propanol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.