Få mere at vide
PropamocarbHydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30012266
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012266 10 g
30011892 25 g
30005895 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012266 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP01463610G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25606-41-1
Molekylær formel C9 H20 N2 O2 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 224.73
Synonym Propamocarb hydrochloride, Carbamic acid, N-[3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI), Carbamic acid, [3-(dimethylamino)propyl]-, propyl ester, monohydrochloride (8CI, 9CI), Gentracur, Previcur Flex, Previcur N, Propamocarb hydrochloride, Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate monohydrochloride, SN 66752
IUPAC navn propyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamat; hydrochlorid
SMIL Cl.CCCOC(=O)NCCCN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propamocarb hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O2.ClH/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3;/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12);1H
Formel vægt 224.1292