missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propamocarb, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propamocarb free base |
| CAS | 24579-73-5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C9 H20 N2 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propamocarb free base, Carbamic acid','N-[3-(dimethylamino)propyl]-','propyl ester, Carbamic acid','[3-(dimethylamino)propyl]-','propyl ester (8CI,9CI), N-(γ-Dimethylaminopropyl)carbamic acid propyl ester, Nor-Am 39744, Plantacur, Plantacur E, Propamocarb, SN 39744 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12) |
| SMIL | CCCOC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC navn | propyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.27 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?