Få mere at vide
Propamocarb-N-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propamocarb-N-oxide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O3/c1-4-8-14-9(12)10-6-5-7-11(2,3)13/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12) |
| Formel vægt | 204.1474 |