Få mere at vide
Propamocarb N-oxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312643
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312643 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312643 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16400200AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propamocarb-N-oxide
CAS 743449-09-4
Analyt- eller komponentnavne Propamocarb-N-oxide
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H20 N2 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-(2-Ethoxyacetamido)-N,N-dimethylpropan-1-amine Oxide
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O3/c1-4-8-14-9(12)10-6-5-7-11(2,3)13/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)
SMIL CCCOC(=O)NCCC[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-(propoxycarbonylamino)propan-1-amine oxide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 204.2667
Mængde 1 ml
Formel vægt 204.1474 g/mol