missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propamocarb-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propamocarb free base D7 (O-propyl D7) |
| CAS | 1398065-89-8 |
| Molekylær formel | C9 2H7 H13 N2 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Propamocarb free base D7 (O-propyl D7), Propamocarb free base D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)/i1D3,4D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)NCCCN(C)C |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.31 |
| Formel vægt | 195.1964 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?