Få mere at vide
Propamocarb 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322353
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30322353 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30322353 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV16390000AL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propamocarb free base
CAS 24579-73-5
Analyt- eller komponentnavne Propamocarb free base
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H20 N2 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Propamocarb free base
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12)
SMIL CCCOC(=O)NCCCN(C)C
IUPAC navn propyl N-[3-(dimethylamino)propyl]carbamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 188.27
Mængde 5 ml
Formel vægt 188.1525 g/mol