missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Propafenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propafenone |
| CAS | 54063-53-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H27 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-Propanone','1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl- (9CI','ACI), 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-1-propanone (ACI), (RS)-Propafenone, (±)-Propafenone, GP 382, GPV 001, Polfenon, Propafenone, SA 79 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3 |
| SMIL | CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 341.444 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?