Få mere at vide
Propafenone Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17950876
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17950876 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17950876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0405.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propafenone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propafenone Hydrochloride
CAS 34183-22-7
Analyt- eller komponentnavne Propafenone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C21 H27 N O3 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Propafenone Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 2'-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI), Arythmol, Pronon, Propafenone hydrochloride, Rythmol, Rytmonorm
InChI formel InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H
SMIL Cl.CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
IUPAC navn 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 377.9
Mængde 500 mg
Formel vægt 377.1758 g/mol