Få mere at vide
Propafenone Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propafenone Hydrochloride |
| CAS | 34183-22-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propafenone Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H27 N O3 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Propafenone Hydrochloride, 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-[2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenyl-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 2'-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]-3-phenyl-, hydrochloride (8CI), Arythmol, Pronon, Propafenone hydrochloride, Rythmol, Rytmonorm |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Vis mere |