Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Propafenonhydrochlorid
Artikelnummer. 15841062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15841062 5 g 5g
15811062 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15841062 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462390050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34183-22-7 | C21H28ClNO3 | 377.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34183-22-7
Molekylær formel C21H28ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 377.91
InChI nøgle XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen 1-{2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-onchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCCNCC(O)COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propafenone hydrochloride
Smeltepunkt 173.0°C
Farve Klar farveløs
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in ether
Formel vægt 377.9