Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Propafenonhydrochlorid
Artikelnummer. 15811062 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15811062 1 g 1g
15841062 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15811062 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34183-22-7 | C21H28ClNO3 | 377.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34183-22-7
Molekylær formel C21H28ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 377.91
InChI nøgle XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn hydrogen 1-{2-[2-hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl}-3-phenylpropan-1-onchlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCCNCC(O)COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propafenone hydrochloride
Smeltepunkt 173.0°C
Farve Klar farveløs
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in ether
Formel vægt 377.9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propafenone hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propafenone hydrochloride