Få mere at vide
Propafenone EP Impurity F, Mikromol™
Artikelnummer. 30051242
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051242 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051242 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0405.070025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propafenone EP Impurity F
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1'-[2-Hydroxypropane-1,3-diyl-bis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one)
CAS 1329643-40-4
Analyt- eller komponentnavne 1,1'-[2-Hydroxypropane-1,3-diyl-bis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C33 H32 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Propafenone Hydrochloride Imp. F (EP), Propafenone Imp. F (EP), 1,1'-[2-Hydroxypropane-1,3-diyl-bis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone Hydrochloride Impurity F, Propafenone Impurity F, 1,1'-[Hydroxypropane-1,3-diylbis(oxy-2,1-phenylene)]bis(3-phenylpropan-1-one)
InChI formel InChI=1S/C25H31NO3.C2H2O4/c1-4-7-11-23-24(21-10-8-9-12-22(21)29-23)25(27)19-13-15-20(16-14-19)28-18-17-26(5-2)6-3;3-1(4)2(5)6/h8-10,12-16H,4-7,11,17-18H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL OC(COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2)COc3ccccc3C(=O)CCc4ccccc4
IUPAC navn 1-[2-[2-hydroxy-3-[2-(3-phenylpropanoyl)phenoxy]propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 508.6
Mængde 25 mg
Formel vægt 508.225 g/mol