Få mere at vide
Propafenone EP Impurity C, Mikromol™
Artikelnummer. 17932306
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17932306 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17932306 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0405.040025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Propafenone EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
CAS 22525-95-7
Analyt- eller komponentnavne 1-[2-[((2RS)-Oxiranyl)methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C18 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Imp. C (EP), Propafenone Imp. C (EP), 1-[2-[[(2RS)-Oxiranyl]methoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one, Propafenone Hydrochloride Impurity C, Propafenone Impurity C
InChI formel InChI=1S/C18H18O3/c19-17(11-10-14-6-2-1-3-7-14)16-8-4-5-9-18(16)21-13-15-12-20-15/h1-9,15H,10-13H2
SMIL O=C(CCc1ccccc1)c2ccccc2OCC3CO3
IUPAC navn 1-[2-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 282.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 282.1256 g/mol