Få mere at vide
Propafenone EP Impurity A, Mikromol
Beskrivelse
Propafenone EP Impurity A, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one |
| CAS | 3516-95-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenylpropan-1-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Propafenone Hydrochloride Imp. A (EP), Propafenone Imp. A (EP), 2'-Hydroxy-3-phenylpropiophenone, Propafenone Hydrochloride Impurity A, Propafenone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2 |
| Vis mere |