missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Propafenone Dimer Impurity (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 17941805
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17941805 50 mg
17974105 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17941805 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP75752050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1346603-80-2
Molekylær formel C39H45NO6
Molekylvægt (g/mol) 623.78
Synonym 1,1'-[Propyliminobis[(2-hydroxypropane-3,1-diyl)oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone Imp. G (EP), 1-[2-[2-Hydroxy-3-[[2-hydroxy-3-[2-(3-phenylpropanoyl)phenoxy]propyl]-propylamino]propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
IUPAC navn 1-[2-[2-hydroxy-3-[[2-hydroxy-3-[2-(3-phenylpropanoyl)phenoxy]propyl]-propylamino]propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one
SMIL CCCN(CC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2)CC(O)COc3ccccc3C(=O)CCc4ccccc4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Propafenone Dimer Impurity (Mixture of diastereomers)
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C39H45NO6/c1-2-25-40(26-32(41)28-45-38-19-11-9-17-34(38)36(43)23-21-30-13-5-3-6-14-30)27-33(42)29-46-39-20-12-10-18-35(39)37(44)24-22-31-15-7-4-8-16-31/h3-20,32-33,41-42H,2,21-29H2,1H3
Formel vægt 623.3247
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.