Få mere at vide
Propafenone Dimer Impurity-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propafenone Dimer Impurity-d10 |
| CAS | 1346602-27-4 |
| Molekylær formel | C39H35D10NO6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 1,1’-[Propyliminobis[[2-hydroxy(propane-d5)-1,3-diyl]oxy-2,1-phenylene]]bis(3-phenylpropan-1-one), Propafenone Impurity G-d10 |
| InChI formel | InChI=1S/C39H45NO6/c1-2-25-40(26-32(41)28-45-38-19-11-9-17-34(38)36(43)23-21-30-13-5-3-6-14-30)27-33(42)29-46-39-20-12-10-18-35(39)37(44)24-22-31-15-7-4-8-16-31/h3-20,32-33,41-42H,2,21-29H2,1H3/i26D2,27D2,28D2,29D2,32D,33D |
| SMIL | [2H]C([2H])(Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2)C([2H])(O)C([2H])([2H])N(CCC)C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc3ccccc3C(=O)CCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-[2-[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-[[1,1,2,3,3-pentadeuterio-2-hydroxy-3-[2-(3-phenylpropanoyl)phenoxy]propyl]-propylamino]propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 633.64 |
| Formel vægt | 633.3875 |