Få mere at vide
Propachlor, TRC
Artikelnummer. 30421725
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30421725 1 g -
30413071 100 mg -
30411732 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30421725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP7573001G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1918-16-7
Molekylær formel C11 H14 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 211.69
Synonym Acetanilide, 2-chloro-N-isopropyl- (8CI), 2-Chloro-N-(1-methylethyl)-N-phenylacetamide, 2-Chloro-N-isopropyl-N-phenylacetamide, 2-Chloro-N-isopropylacetanilide, Acilid, Albrass, Bexton, Bexton 4L, CP 31393, Kartex A, Muharicid, N-Isopropyl-2-chloroacetanilide, N-Isopropyl-α-chloroacetanilide, Niticid, Propachlor, Propachlore, Ramrod, Ramrod 65, Ramrod Flo, Satecid, α-Chloro-N-isopropylacetanilide
IUPAC navn 2-chloro-N-phenyl-N-propan-2-ylacetamide
SMIL CC(C)N(C(=O)CCl)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propachlor
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Formel vægt 211.0764