Få mere at vide
Propachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313461
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313461 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313461 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16380400WL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propachlor oxalamic acid (OA)
CAS 70628-36-3
Analyt- eller komponentnavne Propachlor oxalamic acid (OA)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(2)12(10(13)11(14)15)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC navn 2-oxo-2-(N-propan-2-ylanilino)acetic acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile/Water
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 207.0895 g/mol