Få mere at vide
Propachlor-oxalamic acid (OA) 100 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propachlor oxalamic acid (OA) |
| CAS | 70628-36-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propachlor oxalamic acid (OA) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(2)12(10(13)11(14)15)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)N(C(=O)C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-oxo-2-(N-propan-2-ylanilino)acetic acid |
| Vis mere |