Få mere at vide
Propachlor-ethane sulfonic acid (ESA) sodium 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| CAS | 947601-88-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Propachlor ethane sulfonic acid (ESA) sodium salt |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C11 H14 N O4 S . Na |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Sodium 2-[(1-methylethyl)phenylamino]-2-oxoethanesulfonate (1:1) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4S.Na/c1-9(2)12(10-6-4-3-5-7-10)11(13)8-17(14,15)16;/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC(C)N(C(=O)CS(=O)(=O)[O-])c1ccccc1 |
| Vis mere |