Få mere at vide
Propacetamol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propacetamol Hydrochloride |
| CAS | 66532-86-3 |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O3 . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Propacetamol hydrochloride, 4-(Acetylamino)phenyl (diethylamino)acetate hydrochloride, Glycine','N,N-diethyl-','4-(acetylamino)phenyl ester','hydrochloride (1:1), Glycine','N,N-diethyl-','4-(acetylamino)phenyl ester','monohydrochloride (9CI), Pro-Dafalgan, Pro-efferalgan, UP 34101 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O3.ClH/c1-4-16(5-2)10-14(18)19-13-8-6-12(7-9-13)15-11(3)17;/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3,(H,15,17);1H |
| SMIL | Cl.CCN(CC)CC(=O)Oc1ccc(NC(=O)C)cc1 |
| IUPAC navn | (4-acetamidophenyl) 2-(diethylamino)acetate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.78 |
| Formel vægt | 300.1241 |