Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-kolonner
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4524068
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Kolonnesæt (3 kolonner, 1 parti)
Semi-præparativ kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11301743
Brand: Thermo Scientific™ 054993
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adskil proteiner og deres varianter ved hjælp af disse svage kationbytningskolonner med usædvanlig høj resolution.
Brug Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner til at opnå usædvanlig høj resolution til separation af proteiner og deres varianter. Baseret på stationære faser sammensat af 10 μm ikke-porøse polymerperler har ProPac-kolonner tilstrækkelig resolution til isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag påsat partikelkernen eliminerer uønskede sekundære interaktioner. Kationbytteroverfladen giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel, hvilket fører til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
Flere formater for mere fleksibilitet
  • ProPac WCX-10-kolonne er en svag kationbytter med en funktionel carboxylatgruppe
  • Kolonnestørrelser spænder fra 2 mm indre dia., til analytiske opgaver, og op til 22 mm indre dia. til semi-forberedende opgaver
Overlegen præstation til proteinanalyse
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAb'er og andre proteiner
  • Velegnet til karakterisering af beslægtede proteinvarianter, herunder deamidering og trunkerede varianter af mAb lysin
  • Uovertruffen højresolutionsseparationer
  • Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 3000 psi (207 bar)
Mobilfasekompatibilitet pH 2 til 12, 80 % kompatibel med acetonitril og acetone, kompatibel med non-ioniske og zwitterioniske detergenter, uforligelig med kationiske detergenter
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Carboxylat
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.