Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-kolonner
Beskrivelse
Brug Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner til at opnå usædvanlig høj resolution til separation af proteiner og deres varianter. Baseret på stationære faser sammensat af 10 μm ikke-porøse polymerperler har ProPac-kolonner tilstrækkelig resolution til isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag påsat partikelkernen eliminerer uønskede sekundære interaktioner. Kationbytteroverfladen giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel, hvilket fører til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
Flere formater for mere fleksibilitet
- ProPac WCX-10-kolonne er en svag kationbytter med en funktionel carboxylatgruppe
- Kolonnestørrelser spænder fra 2 mm indre dia., til analytiske opgaver, og op til 22 mm indre dia. til semi-forberedende opgaver
Overlegen præstation til proteinanalyse
- Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAb'er og andre proteiner
- Velegnet til karakterisering af beslægtede proteinvarianter, herunder deamidering og trunkerede varianter af mAb lysin
- Uovertruffen højresolutionsseparationer
- Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 22 mm |
| Flowhastighed | Op til 30 ml/min |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 3000 psi (200 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 2 til 12, 80 % kompatibel med acetonitril og acetone, kompatibel med non-ioniske og zwitterioniske detergenter, uforligelig med kationiske detergenter |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Mængde | Hver |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.