Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-kolonner
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11301743
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Kolonnesæt (3 kolonner, 1 parti)
Semi-præparativ kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Kolonneformat Pakningsstørrelse
11301743 250 mm 4 mm Analytisk kolonne Hver
11351853 250 mm 2 mm Analytisk kolonne Hver
11361853 250 mm 9 mm Semi-præparativ kolonne Hver
15560224 250 mm 22 mm Analytisk kolonne Hver
15570224 250 mm 4 mm Kolonnesæt (3 kolonner, 1 parti) Hver
15580234 100 mm 4 mm Analytisk kolonne Hver
15590234 150 mm 4 mm Analytisk kolonne Hver
11311743 50 mm 4 mm Beskyttelseskolonne Hver
11371853 50 mm 2 mm Beskyttelseskolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11301743 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 054993
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Adskil proteiner og deres varianter ved hjælp af disse svage kationbytningskolonner med usædvanlig høj resolution.
Brug Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner til at opnå usædvanlig høj resolution til separation af proteiner og deres varianter. Baseret på stationære faser sammensat af 10 μm ikke-porøse polymerperler har ProPac-kolonner tilstrækkelig resolution til isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag påsat partikelkernen eliminerer uønskede sekundære interaktioner. Kationbytteroverfladen giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel, hvilket fører til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
Flere formater for mere fleksibilitet
  • ProPac WCX-10-kolonne er en svag kationbytter med en funktionel carboxylatgruppe
  • Kolonnestørrelser spænder fra 2 mm indre dia., til analytiske opgaver, og op til 22 mm indre dia. til semi-forberedende opgaver
Overlegen præstation til proteinanalyse
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAb'er og andre proteiner
  • Velegnet til karakterisering af beslægtede proteinvarianter, herunder deamidering og trunkerede varianter af mAb lysin
  • Uovertruffen højresolutionsseparationer
  • Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 3000 psi (207 bar)
Mobilfasekompatibilitet pH 2 til 12, 80 % kompatibel med acetonitril og acetone, kompatibel med non-ioniske og zwitterioniske detergenter, uforligelig med kationiske detergenter
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Carboxylat
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Materiale PEEK
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Produkttype Analytisk kolonne
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.