Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 carboxylationbytter HPLC-søjle, 10μ m, 4 mm x 50 mm
Artikelnummer. 11342063
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11342063 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11342063 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 074600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: Ikke-porøs; Kolonnefase: Ionbytning
Brug Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner til at opnå usædvanlig høj resolution til separation af proteiner og deres varianter. Baseret på stationære faser sammensat af 10 μm ikke-porøse polymerperler har ProPac-kolonner tilstrækkelig resolution til isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag påsat partikelkernen eliminerer uønskede sekundære interaktioner. Kationbytteroverfladen giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel, hvilket fører til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
Flere formater for mere fleksibilitet
  • ProPac WCX-10-kolonne er en svag kationbytter med en funktionel carboxylatgruppe
  • Kolonnestørrelser spænder fra 2 mm indre dia., til analytiske opgaver, og op til 22 mm indre dia. til semi-forberedende opgaver
Overlegen præstation til proteinanalyse
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAb'er og andre proteiner
  • Velegnet til karakterisering af beslægtede proteinvarianter, herunder deamidering og trunkerede varianter af mAb lysin
  • Uovertruffen højresolutionsseparationer
  • Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 3000 psi (207 bar)
Mobilfasekompatibilitet pH 2 til 12, 80 % kompatibel med acetonitril og acetone, kompatibel med non-ioniske og zwitterioniske detergenter, uforligelig med kationiske detergenter
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Carboxylat
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket