Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 carboxylationbytter HPLC-søjle, 10μ m, 4 mm x 250 mm
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Brug Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-kolonner til at opnå usædvanlig høj resolution til separation af proteiner og deres varianter. Baseret på stationære faser sammensat af 10 μm ikke-porøse polymerperler har ProPac-kolonner tilstrækkelig resolution til isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag påsat partikelkernen eliminerer uønskede sekundære interaktioner. Kationbytteroverfladen giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel, hvilket fører til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
Flere formater for mere fleksibilitet
- ProPac WCX-10-kolonne er en svag kationbytter med en funktionel carboxylatgruppe
- Kolonnestørrelser spænder fra 2 mm indre dia., til analytiske opgaver, og op til 22 mm indre dia. til semi-forberedende opgaver
Overlegen præstation til proteinanalyse
- Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af mAb'er og andre proteiner
- Velegnet til karakterisering af beslægtede proteinvarianter, herunder deamidering og trunkerede varianter af mAb lysin
- Uovertruffen højresolutionsseparationer
- Uovertruffen reproducerbarhed fra kolonne til kolonne og lot til lot eliminerer kolonnevariabilitet som et problem i stabilitet og QA/QC-testning
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonnesæt (3 kolonner, 3 partier) |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Længde (metrisk) | 250 mm |
| Maks. Tryk | 3000 psi (207 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 2 til 12, 80 % kompatibel med acetonitril og acetone, kompatibel med non-ioniske og zwitterioniske detergenter, uforligelig med kationiske detergenter |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Mængde | Hver |
| Vis mere |