Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 HPLC-søjler
Beskrivelse
For usædvanlig høj opløsning og effektivitet anionbytteradskillelse af proteinvarianter, brug Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 LC kolonner. Baseret på en ikke-μporøs 10 m kernepartikel, der giver trykstabilitet, ProPac kolonner kan opløse isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag forhindrer uønskede sekundære interaktioner. Den podede anionbytteroverflade giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
- ProPac WAX-10 LC kolonne er en svag anionbytter med en tertiær aminfunktionel gruppe.
- Søjlestørrelser spænder fra 2 mm ID, til analytisk arbejde, op til 22 mm ID til semiprep-arbejde.
- Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af nært beslægtede proteinvarianter
- Uovertruffen højresolutionsseparationer
- Højeffektive toppe med fremragende restitution
- Højere kapacitet end andre søjler baseret på ikke-porøse partikler
- Overlegen kolonne-til-kolonne og parti-til-lot reproducerbarhed eliminerer kolonnevariabilitet som et problem ved stabilitet og QA/QC-testning
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelseskolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 3000 psi (207 bar) |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationær fase | Tertiær amin |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.