Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 HPLC-søjler
Beskrivelse
Adskil proteiner og deres varianter ved hjælp af Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 LC Columns, som giver exceptionelt høj opløsning. Baseret på stationære faser sammensat af 10 μm ikke-porøse polymerperler, ProPac kolonner opløser isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag påsat partikelkernen eliminerer uønskede sekundære interaktioner. Kationbytteroverfladen giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel, hvilket fører til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
- Ikke-porøse kernepartikler resulterer i højeffektive toppe og højopløselige separationer af proteinvarianter
- Hydrofilt lag forhindrer uønskede sekundære interaktioner
- Podet kationbytteroverflade giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel for højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet
- Nyttig til karakterisering af relaterede proteinvarianter
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Beskyttelseskolonne |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 3000 psi (207 bar) |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationær fase | Sulfonat |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.