Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 HPLC-søjler
Artikelnummer. 10350725
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Kolonneformat:
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Column Set (3 Columns, 1 Lot)
Column Set (3 Columns, 3 Lots)
Semi-præparativ kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Kolonneformat unitSize
10350725 250 mm 4 mm Analytisk kolonne Hver
11311853 250 mm 2 mm Analytisk kolonne Hver
11371863 250 mm 9 mm Analytisk kolonne Hver
15590224 250 mm 22 mm Semi-præparativ kolonne Hver
15520234 250 mm 4 mm Column Set (3 Columns, 1 Lot) Hver
11321853 50 mm 2 mm Beskyttelseskolonne Hver
13447707 50 mm 4 mm Beskyttelseskolonne Hver
15530234 250 mm 4 mm Column Set (3 Columns, 3 Lots) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10350725 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 054995
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil proteinvarianter i vanskelige matricer ved hjælp af ProPac SCX-10 LC Columns, som giver exceptionelt høj opløsning.
Adskil proteiner og deres varianter ved hjælp af Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10 LC Columns, som giver exceptionelt høj opløsning. Baseret på stationære faser sammensat af 10 μm ikke-porøse polymerperler, ProPac kolonner opløser isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag påsat partikelkernen eliminerer uønskede sekundære interaktioner. Kationbytteroverfladen giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel, hvilket fører til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
  • Ikke-porøse kernepartikler resulterer i højeffektive toppe og højopløselige separationer af proteinvarianter
  • Hydrofilt lag forhindrer uønskede sekundære interaktioner
  • Podet kationbytteroverflade giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel for højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet
  • Nyttig til karakterisering af relaterede proteinvarianter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 3000 psi (207 bar)
Mobilfasekompatibilitet pH 2 til 12, 80 % kompatibel med acetonitril, acetone, methanol, kompatibel med ikke-ioniske og zwitterioniske detergenter, inkompatibel med kationiske detergenter
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Sulfonat
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.