Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 Strong Kation Exchange HPLC-søjle
Artikelnummer. p-6558076
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12759795
Brand: Thermo Scientific™ 074643
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld nutidens krav til proteinseparationer ved hjælp af denne højopløsningsstærke kationbytter (SCX) HPLC-søjle.
Opfyld nutidens krav til højopløsningsproteinseparationer ved hjælp af Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 kolonne. Denne stærke kationbytter (SCX) kolonne er designet specifikt til hurtig masseoverførsel og høj effektivitet, til en kombination, der resulterer i højopløsningsseparationer.
  • Ikke-porøse kernepartikler resulterer i højeffektive toppe og højopløselige separationer af proteinvarianter
  • Hydrofilt lag forhindrer uønskede sekundære interaktioner
  • Podet kationbytteroverflade giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel for højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet
  • Nyttig til karakterisering af relaterede proteinvarianter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 3000 psi (207 bar)
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 12
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Sulfonat
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Ethylvinylbenzen Divinylbenzen
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Beskyttelseskolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.