Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 Strong Kation Exchange HPLC-søjle
Artikelnummer. 12759795
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
12759795 50 mm Hver
12749795 250 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12759795 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 074643
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opfyld nutidens krav til proteinseparationer ved hjælp af denne højopløsningsstærke kationbytter (SCX) HPLC-søjle.
Opfyld nutidens krav til højopløsningsproteinseparationer ved hjælp af Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-20 kolonne. Denne stærke kationbytter (SCX) kolonne er designet specifikt til hurtig masseoverførsel og høj effektivitet, til en kombination, der resulterer i højopløsningsseparationer.
  • Ikke-porøse kernepartikler resulterer i højeffektive toppe og højopløselige separationer af proteinvarianter
  • Hydrofilt lag forhindrer uønskede sekundære interaktioner
  • Podet kationbytteroverflade giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel for højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet
  • Nyttig til karakterisering af relaterede proteinvarianter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 3000 psi (207 bar)
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 12
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Sulfonat
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Ethylvinylbenzen Divinylbenzen
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Beskyttelseskolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.