Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 HPLC-søjler
Artikelnummer. p-4524075
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
22 mm
Kolonneformat:
1 Lot of Resin, 3 Columns
3 Lots of Resin, 1 Column/Lot (3 Columns)
3 partier harpiks, 1 kolonne/parti (3 kolonner)
Analytisk kolonne
Beskyttelseskolonne
Semi-præparativ kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 11341743
Brand: Thermo Scientific™ 054997
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge ProPac™ SAX-10 LC-søjler for usædvanlig høj opløsning og effektivitet ved adskillelse af proteinvarianter.
Bruge Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 LC-søjler for usædvanlig høj opløsning og effektivitet ved adskillelse af proteinvarianter. Baseret på en ikke-porøs μ10 m kernepartikel, der giver trykstabilitet, ProPac kolonner kan opløse isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag forhindrer uønskede sekundære interaktioner. Den podede anionbytteroverflade giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
Maksimering af opløsning
  • ProPac SAX-10 LC kolonne er en stærk anionbytter med en kvaternær aminfunktionel gruppe.
  • Søjlestørrelser spænder fra 2 mm ID, til analytisk arbejde, op til 22 mm ID til semiprep-arbejde.
Overlegen præstation til proteinanalyse
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af nært beslægtede proteinvarianter
  • Uovertruffen højresolutionsseparationer
  • Højeffektive toppe med fremragende restitution
  • Højere kapacitet end andre søjler baseret på ikke-porøse partikler
  • Overlegen kolonne-til-kolonne og parti-til-lot reproducerbarhed eliminerer kolonnevariabilitet som et problem ved stabilitet og QA/QC-testning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 1 ml/min
Til brug med LC
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 3000 psi (207 bar)
Mobilfasekompatibilitet pH 2 til 12, 80 % kompatibel med acetonitril, acetone, methanol, kompatibel med ikke-ioniske og Zwitterioniske detergenter, Inkompatibel med anioniske detergenter
Partikelstørrelse 10 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
USP type N/A
Stationær fase Kvartær ammonium
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Sfærisk, ikke-porøs polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.