Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 HPLC-søjler
Beskrivelse
Bruge ProPac™ SAX-10 LC-søjler for usædvanlig høj opløsning og effektivitet ved adskillelse af proteinvarianter.
Bruge Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 LC-søjler for usædvanlig høj opløsning og effektivitet ved adskillelse af proteinvarianter. Baseret på en ikke-porøs μ10 m kernepartikel, der giver trykstabilitet, ProPac kolonner kan opløse isoformer, der adskiller sig med en enkelt ladet rest. Et tyndt, hydrofilt lag forhindrer uønskede sekundære interaktioner. Den podede anionbytteroverflade giver pH-baseret selektivitetskontrol og hurtig masseoverførsel til højeffektiv adskillelse og moderat kapacitet.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| Flowhastighed | 1 ml/min |
| Til brug med | LC |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 3000 psi (207 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | pH 2 til 12, 80 % kompatibel med acetonitril, acetone, methanol, kompatibel med ikke-ioniske og Zwitterioniske detergenter, Inkompatibel med anioniske detergenter |
| Partikelstørrelse | 10 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.