Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 HPLC-søjler
Beskrivelse
Opnå høj opløsning adskillelse af proteiner og peptider under ikke-denaturerende forhold med Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 LC kolonner.
Opnå høj opløsning adskillelse af proteiner og peptider under ikke-denaturerende forhold med Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 LC kolonner. Disse silicabaserede søjler er udviklet med multifunktionelle ligandvedhæftninger og giver exceptionel hydrolytisk stabilitet under de meget vandige betingelser, der anvendes i HIC.
Højeffektive kolonner til adskillelse af store biomolekyler
- Høj proteinbelastningskapacitet til proteinoprensningsapplikationer
- Bredt udvalg af analytiske og præparative applikationer, herunder adskillelse af bovine serumproteiner, slangegiftproteiner og monoklonale antistoffer (MAb'er)
- Baseret på μ5 m ultra-høj renhed sfæriske silicagel partikler med 300Å porer
Hydrofob interaktionskromatografi adskiller biomolekyler i en faldende saltgradient, baseret på forskelle i overfladehydrofobicitet. Denne metode bevarer den biologiske aktivitet af proteiner. HIC-separationsmekanismen er komplementær til ionbytnings- og gelfiltreringskromatografi.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Maks. Tryk | 3500 psi (240 bar) |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2,5 til 7,5 |
| Porestørrelse | 300Å |
| Mængde | Hver |
| Overfladeareal | 100 m² /g |
| Temperatur | 40 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.