Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 HPLC-søjler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11342043
Skift visning
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
7.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
11342043 250 mm 4.6 mm Hver
11301863 100 mm 2.1 mm Hver
11311863 100 mm 4.6 mm Hver
11321863 75 mm 7.8 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11342043 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 074197
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Opnå høj opløsning adskillelse af proteiner og peptider under ikke-denaturerende forhold med Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 LC kolonner.
Opnå høj opløsning adskillelse af proteiner og peptider under ikke-denaturerende forhold med Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 LC kolonner. Disse silicabaserede søjler er udviklet med multifunktionelle ligandvedhæftninger og giver exceptionel hydrolytisk stabilitet under de meget vandige betingelser, der anvendes i HIC.
Højeffektive kolonner til adskillelse af store biomolekyler
  • Høj proteinbelastningskapacitet til proteinoprensningsapplikationer
  • Bredt udvalg af analytiske og præparative applikationer, herunder adskillelse af bovine serumproteiner, slangegiftproteiner og monoklonale antistoffer (MAb'er)
  • Baseret på μ5 m ultra-høj renhed sfæriske silicagel partikler med 300Å porer
Hydrofob interaktionskromatografi adskiller biomolekyler i en faldende saltgradient, baseret på forskelle i overfladehydrofobicitet. Denne metode bevarer den biologiske aktivitet af proteiner. HIC-separationsmekanismen er komplementær til ionbytnings- og gelfiltreringskromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 3500 psi (240 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 300Å
Mængde Hver
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 40 °C
Stationær fase Amid/ethyl
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Hydrofobisk interaktion
Fase Hydrofobisk interaktion
Materiale Rustfrit stål
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.