Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 HPLC-søjler
Artikelnummer. 11301863
Længde (metrisk):
75 mm
100 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
4.6 mm
7.8 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11301863
Brand: Thermo Scientific™ 063653
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå høj opløsning adskillelse af proteiner og peptider under ikke-denaturerende forhold med Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 LC kolonner.
Opnå høj opløsning adskillelse af proteiner og peptider under ikke-denaturerende forhold med Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10 LC kolonner. Disse silicabaserede søjler er udviklet med multifunktionelle ligandvedhæftninger og giver exceptionel hydrolytisk stabilitet under de meget vandige betingelser, der anvendes i HIC.
Højeffektive kolonner til adskillelse af store biomolekyler
  • Høj proteinbelastningskapacitet til proteinoprensningsapplikationer
  • Bredt udvalg af analytiske og præparative applikationer, herunder adskillelse af bovine serumproteiner, slangegiftproteiner og monoklonale antistoffer (MAb'er)
  • Baseret på μ5 m ultra-høj renhed sfæriske silicagel partikler med 300Å porer
Hydrofob interaktionskromatografi adskiller biomolekyler i en faldende saltgradient, baseret på forskelle i overfladehydrofobicitet. Denne metode bevarer den biologiske aktivitet af proteiner. HIC-separationsmekanismen er komplementær til ionbytnings- og gelfiltreringskromatografi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Maks. Tryk 3500 psi (240 bar)
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2,5 til 7,5
Porestørrelse 300Å
Mængde Hver
Overfladeareal 100 m² /g
Temperatur 40 °C
Stationær fase Amid/ethyl
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Kugleformet, fuldt porøs, Ultrapure Silica
Kolonnetype Hydrofobisk interaktion
Fase Hydrofobisk interaktion
Materiale Rustfrit stål
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.