Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC-kolonne
Artikelnummer. p-8557023 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
Mængde:
1 kolonne
3 kolonner/1 parti
3 kolonner/3 partier
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 15903942
Brand: Thermo Scientific™ 303028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne søjle giver konsistente adskillelser af terapeutiske proteiner, herunder monoklonale antistoffer, antistoflægemiddelkonjugater, biosimilarer og ladningsvarianter.
Oplev det unikke Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX-væskekromatografisøjle med svag kationbytter (WCX). Denne søjle er designet til proteinkarakterisering, herunder terapeutiske proteiner, monoklonale antistoffer (mAbs), antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er) og biosimilære proteiner, og tilbyder høj opløsning, højeffektiv adskillelse af proteiner og deres ladningsvarianter.
Den unikke søjlekemi giver fremragende ydeevne under en bred vifte af pH-, temperatur- og mobilfasesammensætninger med fremragende genvinding og lav overførsel.
Produkthøjdepunkter
  • Overlegen opløsningsevne for proteiner, monoklonale antistoffer og associerede ladningsvarianter
  • Høj effektivitet med reproducerbare adskillelser
  • Høj genopretning med lav overførsel
  • Bredt pH-driftsområde: 2– 12
  • Høj temperatur stabilitet: op til 60 °C
  • Høj gennemstrømning
  • Kompatibel med CX-1 pH-gradientbuffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2 mm
Flowhastighed 0,1 til 0,8 ml/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4500 psi (310 bar)
Mobilfasekompatibilitet Anbefalet: Varebuffere og NaCl. Minimum 20 mM salt påkrævet. Skyl ikke med ren DI H 2 O
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde 1 kolonne
Temperatur 10 °C til 60 °C
Stationær fase Carboxylat
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Ikke-porøse DVB-partikler med hydrofil belægning
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket