Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC-kolonne
Artikelnummer. 16575934 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
9 mm
Mængde:
1 kolonne
3 kolonner/1 parti
3 kolonner/3 partier
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Mængde unitSize
16575934 150 mm 9 mm 1 kolonne -
15903942 50 mm 2 mm 1 kolonne Hver
15993932 150 mm 2 mm 1 kolonne Hver
16356931 50 mm 4 mm 1 kolonne -
15943932 150 mm 4 mm 1 kolonne Hver
15973932 250 mm 4 mm 1 kolonne Hver
15953932 150 mm 4 mm 3 kolonner/1 parti Pakke med 3
15963932 150 mm 4 mm 3 kolonner/3 partier Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16575934 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 303355
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne søjle giver konsistente adskillelser af terapeutiske proteiner, herunder monoklonale antistoffer, antistoflægemiddelkonjugater, biosimilarer og ladningsvarianter.
Oplev det unikke Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX-væskekromatografisøjle med svag kationbytter (WCX). Denne søjle er designet til proteinkarakterisering, herunder terapeutiske proteiner, monoklonale antistoffer (mAbs), antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er) og biosimilære proteiner, og tilbyder høj opløsning, højeffektiv adskillelse af proteiner og deres ladningsvarianter.
Den unikke søjlekemi giver fremragende ydeevne under en bred vifte af pH-, temperatur- og mobilfasesammensætninger med fremragende genvinding og lav overførsel.
Produkthøjdepunkter
  • Overlegen opløsningsevne for proteiner, monoklonale antistoffer og associerede ladningsvarianter
  • Høj effektivitet med reproducerbare adskillelser
  • Høj genopretning med lav overførsel
  • Bredt pH-driftsområde: 2– 12
  • Høj temperatur stabilitet: op til 60 °C
  • Høj gennemstrømning
  • Kompatibel med CX-1 pH-gradientbuffere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 9 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Maks. Tryk 4500 psi (310 bar)
Mobilfasekompatibilitet Anbefalet: Varebuffere og NaCl. Minimum 20 mM salt påkrævet. Skyl ikke med ren DI H 2 O
Partikelstørrelse 5 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Mængde 1 kolonne
Temperatur 10 °C til 60 °C
Stationær fase Carboxylat
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Ikke-porøse DVB-partikler med hydrofil belægning
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket