Description
Denne søjle giver konsistente adskillelser af terapeutiske proteiner, herunder monoklonale antistoffer, antistoflægemiddelkonjugater, biosimilarer og ladningsvarianter.
Oplev det unikke Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX-væskekromatografisøjle med svag kationbytter (WCX). Denne søjle er designet til proteinkarakterisering, herunder terapeutiske proteiner, monoklonale antistoffer (mAbs), antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er) og biosimilære proteiner, og tilbyder høj opløsning, højeffektiv adskillelse af proteiner og deres ladningsvarianter.
Den unikke søjlekemi giver fremragende ydeevne under en bred vifte af pH-, temperatur- og mobilfasesammensætninger med fremragende genvinding og lav overførsel.
- Overlegen opløsningsevne for proteiner, monoklonale antistoffer og associerede ladningsvarianter
- Høj effektivitet med reproducerbare adskillelser
- Høj genopretning med lav overførsel
- Bredt pH-driftsområde: 2– 12
- Høj temperatur stabilitet: op til 60 °C
- Høj gennemstrømning
- Kompatibel med CX-1 pH-gradientbuffere
Specifications
Specifications
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 2 mm |
| Flowhastighed | 0,1 til 0,8 ml/min |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 4500 psi (310 bar) |
| Mobilfasekompatibilitet | Anbefalet: Varebuffere og NaCl. Minimum 20 mM salt påkrævet. Skyl ikke med ren DI H 2 O |
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Ikke-porøs |
| Mængde | 1 kolonne |
| Show More |