Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3μ m HPLC-søjler
Artikelnummer. 17877893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
Flowhastighed:
0,1 til 0,2 ml/min.
0,1 til 0,3 ml/min
0,3 til 0,5 ml/min
0,3 til 0,5 ml/min.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Flowhastighed
17877893 50 mm 2 mm 0,1 til 0,3 ml/min
17867893 50 mm 4 mm 0,3 til 0,5 ml/min
17887893 100 mm 2 mm 0,1 til 0,2 ml/min.
17897893 100 mm 4 mm 0,3 til 0,5 ml/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17877893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43103052068
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Få den ydeevne, du har brug for ProPac™ 3R SCX HPLC kolonner. Velegnet til ladningsvarianter og anbefales til terapeutiske proteiner, mAbs, ADC'er og biosimilære proteiner.
Bruge Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SCX 3μ m HPLC-søjler for at give den reproducerbarhed, opløsning og robusthed, der er nødvendig for proteinkarakterisering. Disse kolonner er ideelle til analyse af ladningsvarianter og anbefales til brug med terapeutiske proteiner, monoklonale antistoffer (mAbs), antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er) og biosimilære proteiner.
Designet med bio-inerte materialer for at reducere sekundære interaktioner, vores ProPac 3R SCX-søjler leverer den ydeevne, du har brug for over en bred vifte af pH'er, temperaturer og mobilfasesammensætninger med fremragende genvinding og lav overførsel.
Velegnet til brug med massespektrometri (MS).
Maksimering af reproducerbarhed, opløsning og robusthed
De ProPac 3R SCX 3μ m HPLC-søjle er en stærk kationbytter med en funktionel kvaternær amingruppe, velegnet til anvendelse i biomolekyleapplikationer. Disse specialiserede ionbytterkromatografisøjler giver kvalitativ og kvantitativ evaluering af ladningsvariantanalyse til biofarmaceutiske forskere, som har brug for reproducerbare opløsningsevner, når de identificerer og kvantificerer ladningsvariantprofiler af proteiner.
Vores ProPac 3R SCX-søjler tilbyder overlegen ydeevne til karakterisering af proteiner, herunder monoklonale antistoffer (mAbs), terapeutiske proteiner, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er) og biosimilære proteiner.
Kolonnefunktioner:
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af nært beslægtede proteinvarianter
  • Uovertruffen højresolutionsseparationer
  • Højeffektive toppe med fremragende restitution
  • Højere kapacitet end andre søjler baseret på ikke-porøse partikler
  • Overlegen kolonne-til-kolonne og parti-til-lot reproducerbarhed eliminerer kolonnevariabilitet som et problem ved stabilitet og QA/QC-testning
  • Kompatibel med massespektrometri (MS)
Vi anbefaler vores CX-1 pH-gradientbuffere, når du bruger disse kolonner med LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2 mm
Flowhastighed 0,1 til 0,3 ml/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4500 psi (310 bar)
Mobilfasekompatibilitet Anbefales til brug med CX-1 pH-buffere
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Temperatur Omgivelsestemperatur til 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Monodisperse polymerharpiks
Kolonnetype Ionbytning
Fase Stærk kationudveksling
Materiale PEEK Hardware
Teknik Bio-LC