Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3μ m HPLC-søjler
Artikelnummer. 17817903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
Flowhastighed:
0,1 til 0,2 ml/min
0,1 til 0,2 ml/min.
0,3 til 0,5 ml/min.
Artikelnummer. 17817903
Brand: Thermo Scientific™ 43203054068
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få den ydeevne, du har brug for ProPac™ 3R SAX HPLC kolonner. Velegnet til ladningsvarianter og anbefales til terapeutiske proteiner, mAb'er, ADC'er og AAV'er.
Bruge Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3μ m HPLC-søjler for at give den reproducerbarhed, opløsning og robusthed, der er nødvendig for proteinkarakterisering. Disse kolonner er ideelle til analyse af ladningsvarianter og anbefales til brug med terapeutiske proteiner med sure pI-værdier, monoklonale antistoffer (mAbs), antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), biosimilære proteiner og adenoassocierede vira (AAV'er).
Designet med bio-inerte materialer for at reducere sekundære interaktioner, vores ProPac 3R SAX-søjler leverer den ydeevne, du har brug for over en bred vifte af pH-værdier, temperaturer og mobilfasesammensætninger med fremragende genvinding og lav overførsel.
Velegnet til brug med massespektrometri (MS).
Maksimering af reproducerbarhed, opløsning og robusthed
De ProPac 3R SAX 3μ m HPLC-søjle er en stærk anionbytter med en funktionel kvaternær amingruppe, velegnet til anvendelse i biomolekyleapplikationer. Disse specialiserede ionbytterkromatografisøjler giver kvalitativ og kvantitativ evaluering af ladningsvariantanalyse til biofarmaceutiske forskere, som har brug for reproducerbare opløsningsevner, når de identificerer og kvantificerer ladningsvariantprofiler af proteiner.
Vores ProPac 3R SAX-søjler tilbyder overlegen ydeevne til karakterisering af proteiner, herunder monoklonale antistoffer (mAbs), terapeutiske proteiner med sure pI-værdier, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), biosimilære proteiner og adenoassocierede vira (AAV).
Kolonnefunktioner:
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af nært beslægtede proteinvarianter
  • Evne til at adskille fulde versus tomme capsider for AAV'er
  • Den høje prøvebelastningsevne, uden overførsel, giver mulighed for nem metodeoptimering for at give dig fremragende følsomhed og ydeevne over en bred vifte af pH'er, temperaturer og mobilfasesammensætninger
  • Kompatibel med massespektrometri (MS)
  • Højeffektive adskillelser, hvilket resulterer i en bedre forståelse af ladningsvarianter i dine prøver
  • Højere kapacitet end andre søjler baseret på ikke-porøse partikler
  • Overlegen kolonne-til-kolonne og parti-til-lot reproducerbarhed eliminerer kolonnevariabilitet som et problem ved stabilitet og QA/QC-testning
Vi anbefaler vores CX-1 pH-gradientbuffere, når du bruger disse kolonner med LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4 mm
Flowhastighed 0,3 til 0,5 ml/min.
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4500 psi (310 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Temperatur Omgivelsestemperatur til 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Monodisperse polymerharpiks
Kolonnetype Ionbytning
Fase Stærk anionudveksling
Materiale PEEK Hardware
Teknik Bio-LC