Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3μ m HPLC-søjler
Artikelnummer. 17807903 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
100 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
4 mm
Flowhastighed:
0,1 til 0,2 ml/min
0,1 til 0,2 ml/min.
0,3 til 0,5 ml/min.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Flowhastighed
17807903 50 mm 2 mm 0,1 til 0,2 ml/min
17817903 50 mm 4 mm 0,3 til 0,5 ml/min.
17837903 100 mm 2 mm 0,1 til 0,2 ml/min.
17827903 100 mm 4 mm 0,3 til 0,5 ml/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17807903 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 43203052068
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Få den ydeevne, du har brug for ProPac™ 3R SAX HPLC kolonner. Velegnet til ladningsvarianter og anbefales til terapeutiske proteiner, mAb'er, ADC'er og AAV'er.
Bruge Thermo Scientific™ ProPac™ 3R SAX 3μ m HPLC-søjler for at give den reproducerbarhed, opløsning og robusthed, der er nødvendig for proteinkarakterisering. Disse kolonner er ideelle til analyse af ladningsvarianter og anbefales til brug med terapeutiske proteiner med sure pI-værdier, monoklonale antistoffer (mAbs), antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), biosimilære proteiner og adenoassocierede vira (AAV'er).
Designet med bio-inerte materialer for at reducere sekundære interaktioner, vores ProPac 3R SAX-søjler leverer den ydeevne, du har brug for over en bred vifte af pH-værdier, temperaturer og mobilfasesammensætninger med fremragende genvinding og lav overførsel.
Velegnet til brug med massespektrometri (MS).
Maksimering af reproducerbarhed, opløsning og robusthed
De ProPac 3R SAX 3μ m HPLC-søjle er en stærk anionbytter med en funktionel kvaternær amingruppe, velegnet til anvendelse i biomolekyleapplikationer. Disse specialiserede ionbytterkromatografisøjler giver kvalitativ og kvantitativ evaluering af ladningsvariantanalyse til biofarmaceutiske forskere, som har brug for reproducerbare opløsningsevner, når de identificerer og kvantificerer ladningsvariantprofiler af proteiner.
Vores ProPac 3R SAX-søjler tilbyder overlegen ydeevne til karakterisering af proteiner, herunder monoklonale antistoffer (mAbs), terapeutiske proteiner med sure pI-værdier, antistoflægemiddelkonjugater (ADC'er), biosimilære proteiner og adenoassocierede vira (AAV).
Kolonnefunktioner:
  • Ideel til karakterisering og kvalitetskontrolvurdering af nært beslægtede proteinvarianter
  • Evne til at adskille fulde versus tomme capsider for AAV'er
  • Den høje prøvebelastningsevne, uden overførsel, giver mulighed for nem metodeoptimering for at give dig fremragende følsomhed og ydeevne over en bred vifte af pH'er, temperaturer og mobilfasesammensætninger
  • Kompatibel med massespektrometri (MS)
  • Højeffektive adskillelser, hvilket resulterer i en bedre forståelse af ladningsvarianter i dine prøver
  • Højere kapacitet end andre søjler baseret på ikke-porøse partikler
  • Overlegen kolonne-til-kolonne og parti-til-lot reproducerbarhed eliminerer kolonnevariabilitet som et problem ved stabilitet og QA/QC-testning
Vi anbefaler vores CX-1 pH-gradientbuffere, når du bruger disse kolonner med LC-UV/LC-FLD.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 2 mm
Flowhastighed 0,1 til 0,2 ml/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 4500 psi (310 bar)
Partikelstørrelse 3 μm
pH 2 til 12
Porestørrelse Ikke-porøs
Temperatur Omgivelsestemperatur til 60 °C
Stationær fase Proprietær
Produktlinje ProPac
Emballagemateriale Monodisperse polymerharpiks
Kolonnetype Ionbytning
Fase Stærk anionudveksling
Materiale PEEK Hardware
Teknik Bio-LC