Få mere at vide
Sartorius™ Proof Line vægtsæt
Artikelnummer. 15650655 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 til 100 g
1 til 200 g
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (metrisk) unitSize
15650655 1 til 100 g 1 sæt
15499213 1 til 200 g 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15650655 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. YCS01515AC00
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Proof Line vægte er højkvalitets arbejdsstandarder til daglig brug, lavet af materialer af høj kvalitet.
  • Ikke-magnetiserbar
  • Leveres med handsker, pincet og børste i en plastikkasse af høj kvalitet
  • Leveres som bladvægte
  • Fremstillet af aluminium, der har en densitet på 2.650 kg/m³
  • Uden DAkkS kalibreringscertifikat
  • OIML klasse M1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Proof Line vægtsæt
Klassifikation OIML klasse M1
Materiale Aluminium
Etui materiale Plast
Vægt (metrisk) 1 til 100 g
Tæthed 2.650 kg/m³
Inkluderer Handsker, pincet, børste