Beskrivelse
- Ikke-magnetiserbar
- Leveres med handsker, pincet og børste i en plastikkasse af høj kvalitet
- Leveres som bladvægte
- Fremstillet af aluminium, der har en densitet på 2.650 kg/m³
- Uden DAkkS kalibreringscertifikat
- OIML klasse M1
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Proof Line vægtsæt |
| Klassifikation | OIML klasse M1 |
| Materiale | Aluminium |
| Etui materiale | Plast |
| Vægt (metrisk) | 1 til 200 g |
| Tæthed | 2.650 kg/m³ |
| Inkluderer | Handsker, pincet, børste |