Få mere at vide
Pronethalol Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30461134
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30461134 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30461134 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0719.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pronethalol Hydrochloride
CAS 51-02-5
Analyt- eller komponentnavne Pronethalol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H19 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Naphthalenemethanol, α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Naphthalenemethanol, α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), 2-Naphthalenemethanol, α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), (±)-Pronethalol hydrochloride, 2-Isopropylamino-1-(2-naphthyl)ethanol hydrochloride, AY 6204, DL-Pronethalol hydrochloride, ICI 38174, Nethalide hydrochloride, Pronetalol hydrochloride, Pronethalol hydrochloride, dl-Pronethalol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H19NO.ClH/c1-11(2)16-10-15(17)14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)9-14;/h3-9,11,15-17H,10H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 1-naphthalen-2-yl-2-(propan-2-ylamino)ethanol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 265.78
Mængde 5 mg
Formel vægt 265.1233 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.