Få mere at vide
Pronethalol Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pronethalol Hydrochloride |
| CAS | 51-02-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pronethalol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H19 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Naphthalenemethanol, α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Naphthalenemethanol, α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), 2-Naphthalenemethanol, α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), (±)-Pronethalol hydrochloride, 2-Isopropylamino-1-(2-naphthyl)ethanol hydrochloride, AY 6204, DL-Pronethalol hydrochloride, ICI 38174, Nethalide hydrochloride, Pronetalol hydrochloride, Pronethalol hydrochloride, dl-Pronethalol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19NO.ClH/c1-11(2)16-10-15(17)14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)9-14;/h3-9,11,15-17H,10H2,1-2H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc2ccccc2c1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?